Merck
ENA580349510
Enamine
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-9-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.78
Número MDL:
Iupac Name
7-benzyl-2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonane-9-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H19NO3.ClH/c17-14(18)13-9-16(8-12-4-2-1-3-5-12)10-15(13)6-7-19-11-15;/h1-5,13H,6-11H2,(H,17,18);1H
Clave InChI
VVKDVOAMBBYMCH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315498
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-315498
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)