Merck
ENA580349468
Enamine
1-[(oxiran-2-yl)methyl]cyclopropane-1-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(oxiran-2-ylmethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO/c8-5-7(1-2-7)3-6-4-9-6/h6H,1-4H2
Clave InChI
BUEBRHPDALUUME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314819
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-314819
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)