Merck
ENA580348934
Enamine
1-bromo-4-methylheptane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.13
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-methylheptane
Inchi Code
1S/C8H17Br/c1-3-5-8(2)6-4-7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
MRLAKDCGXYAZCI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312827
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-312827
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)