Merck
ENA580348693
Enamine
3-(furan-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
126.16
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-furyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h2,4,6,8H,1,3,5H2
Clave InChI
RDXPZEOZOFBBAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125520
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125520
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)