ENA580348291
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(5-bromothiophen-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
(1R,2R)-2-(5-bromothiophen-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO2S/c9-7-1-4(3-12-7)5-2-6(5)8(10)11/h1,3,5-6H,2H2,(H,10,11)/t5-,6+/m0/s1
Clave InChI
WPMXSYQGUFJOPQ-NTSWFWBYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313584
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)