Merck
ENA580348204
Enamine
1-[(benzyloxy)carbonyl]-4-methoxy-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.32
Número MDL:
Iupac Name
1-((benzyloxy)carbonyl)-4-methoxy-2-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c1-15(13(17)18)8-12(20-2)9-16(15)14(19)21-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3,(H,17,18)
Clave InChI
UQFACOHOWNNHCO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310425
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)