Merck
ENA517162701
Enamine
2-[(2-chloropyridin-3-yl)amino]butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.65
Número MDL:
Iupac Name
2-((2-chloropyridin-3-yl)amino)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O2/c1-2-6(9(13)14)12-7-4-3-5-11-8(7)10/h3-6,12H,2H2,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
XEXBFKJRURTVIT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311006
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311006
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)