Merck
ENA517162464
Enamine
rac-(1R,5R,6S)-3-benzyl-2,4-dioxo-3-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-yl acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1S,5S,6R)-3-benzyl-2,4-dioxo-3-azabicyclo[3.2.0]heptan-6-yl acetate
Inchi Code
1S/C15H15NO4/c1-9(17)20-12-7-11-13(12)15(19)16(14(11)18)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-13H,7-8H2,1H3/t11-,12+,13-/m0/s1
Clave InChI
ACVZGCXQDCEPME-XQQFMLRXSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311409
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311409
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)