ENA517161641
Enamine
2-[(1H-pyrazol-1-yl)methyl]prop-2-enoic acid
About This Item
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)acrylic acid
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c1-6(7(10)11)5-9-4-2-3-8-9/h2-4H,1,5H2,(H,10,11)
InChI key
YYYKAZMWEVBJHZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306996
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)