ENA517161451
Enamine
(3-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
(3-methoxyphenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3O.2ClH/c1-15-7-6-14-12(15)11(13)9-4-3-5-10(8-9)16-2;;/h3-8,11H,13H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
LMHHJQXJGAVJEE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-310188
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)