Merck
ENA514507097
Enamine
2-(1-benzyl-3-hydroxypiperidin-3-yl)acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.31
Número MDL:
Iupac Name
(1-benzyl-3-hydroxy-3-piperidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c16-13(17)9-14(18)7-4-8-15(11-14)10-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,18H,4,7-11H2,(H,16,17)
Clave InChI
WNJCALQSYAGVPA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259061
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-259061
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)