Merck
ENA514506751
Enamine
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
8-fluoro-3-hydroxyquinoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO3/c11-6-3-1-2-5-8(10(14)15)7(13)4-12-9(5)6/h1-4,13H,(H,14,15)
InChI key
IVDHARKWLBZWCS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303511
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303511
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)