ENA514506397
Enamine
tert-butyl N-{1-[4-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carbonyl]cyclopropyl}carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (1-(4-(4-chlorophenyl)piperazine-1-carbonyl)cyclopropyl)carbamate
Inchi Code
1S/C19H26ClN3O3/c1-18(2,3)26-17(25)21-19(8-9-19)16(24)23-12-10-22(11-13-23)15-6-4-14(20)5-7-15/h4-7H,8-13H2,1-3H3,(H,21,25)
Clave InChI
SVMYGYMTPNBKCF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300002
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)