Merck
ENA514506348
Enamine
tert-butyl (1r,3r)-3-(chlorosulfonyl)cyclobutane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.73
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl (1r,3r)-3-(chlorosulfonyl)cyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15ClO4S/c1-9(2,3)14-8(11)6-4-7(5-6)15(10,12)13/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-
Clave InChI
JVAXNGYRNQIFQE-LJGSYFOKSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262331
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262331
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)