Merck
ENA514234021
Enamine
tert-butyl (2S)-1-(chlorosulfonyl)pyrrolidine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.75
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl (chlorosulfonyl)-L-prolinate
Inchi Code
1S/C9H16ClNO4S/c1-9(2,3)15-8(12)7-5-4-6-11(7)16(10,13)14/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
MSXBIUKPGHGNLQ-ZETCQYMHSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267780
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267780
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)