ENA508627128
Enamine
4,6-dichloro-5-iodopyrimidin-2-amine
About This Item
Iupac Name
4,6-dichloro-5-iodopyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C4H2Cl2IN3/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h(H2,8,9,10)
Clave InChI
IQVQQIGQOSEIAX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299385
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299385
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)