Merck
ENA508626981
Enamine
7-oxa-1-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.65
Número MDL:
Iupac Name
7-oxa-1-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-4-8-7(1)2-5-9-6-3-7;/h8H,1-6H2;1H
Clave InChI
IVVVSFNWAGZBFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298222
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298222
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)