Merck
ENA508626901
Enamine
[(2S)-2-aminopropyl][3-(dimethylamino)propyl]methylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.3
Número MDL:
Iupac Name
(S)-N1-(3-(dimethylamino)propyl)-N1-methylpropane-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C9H23N3/c1-9(10)8-12(4)7-5-6-11(2)3/h9H,5-8,10H2,1-4H3/t9-/m0/s1
Clave InChI
NJSXCYXLIKUBNX-VIFPVBQESA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298645
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-298645
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)