ENA508626817
Enamine
3-cyclobutyl-3-(methoxymethyl)azetidine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
3-cyclobutyl-3-(methoxymethyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-11-7-9(5-10-6-9)8-3-2-4-8;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
Clave InChI
DYXANXBLMDKULU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-299373
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)