Merck
ENA508626436
Enamine
1-(cyclopropylmethoxy)butan-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.23
Número MDL:
Iupac Name
1-(cyclopropylmethoxy)-2-butanamine
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-2-8(9)6-10-5-7-3-4-7/h7-8H,2-6,9H2,1H3
Clave InChI
OYJPARFVZHZRAW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297090
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-297090
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)