ENA508626014
Enamine
3-(4-bromothiophen-3-yl)propanoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(4-bromothiophen-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H7BrO2S/c8-6-4-11-3-5(6)1-2-7(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)
Clave InChI
OHDONTIWPSHQCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269691
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269691
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)