Merck
ENA508625861
Enamine
2-chloro-6-cyclopropylpyridine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-6-cyclopropylisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2/c10-8-4-6(9(12)13)3-7(11-8)5-1-2-5/h3-5H,1-2H2,(H,12,13)
Clave InChI
CSZABJNHCVVZMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269297
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269297
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)