ENA508624999
Enamine
tert-butyl N-[3-(trimethylsilyl)prop-2-yn-1-yl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (3-(trimethylsilyl)prop-2-yn-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H21NO2Si/c1-11(2,3)14-10(13)12-8-7-9-15(4,5)6/h8H2,1-6H3,(H,12,13)
Clave InChI
ALZMLNAEPLSHIB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263869
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)