Merck
ENA508624788
Enamine
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazole-6-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.3
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-2-oxo-2,3-dihydrobenzo[d]thiazole-6-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H8N2O3S2/c1-10-6-3-2-5(15(9,12)13)4-7(6)14-8(10)11/h2-4H,1H3,(H2,9,12,13)
Clave InChI
UDXNNQHAXIMTFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260942
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260942
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)