Merck
ENA508624505
Enamine
tert-butyl 4-(but-3-yn-1-yl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
238.33
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-butynyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H22N2O2/c1-5-6-7-14-8-10-15(11-9-14)12(16)17-13(2,3)4/h1H,6-11H2,2-4H3
Clave InChI
NDBBLLCYPXUQNU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209720
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209720
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)