Merck
ENA508624375
Enamine
1,1,2,2-tetrafluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1,1,2,2-tetrafluoro-6-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9F4N.ClH/c8-6(9)5(7(6,10)11)1-3-12-4-2-5;/h12H,1-4H2;1H
Clave InChI
YKVQMGBTQSMAJC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264093
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264093
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)