Merck
ENA508624369
Enamine
1,9-dioxaspiro[5.5]undecane-4-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.73
Número MDL:
Iupac Name
(1,9-dioxaspiro[5.5]undecan-4-ylidene)methanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H18N2O2.ClH/c11-9(12)8-1-4-14-10(7-8)2-5-13-6-3-10;/h1-7,11-12H2;1H
Clave InChI
NBHNWVSQIBYPNH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264063
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264063
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)