Merck
ENA497682978
Enamine
1-benzyl-3-methylpyrrolidin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.29
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-benzyl-3-methyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-12(13)7-8-14(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6H,7-10,13H2,1H3
Clave InChI
GMZNKWUBDUKXRX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54481
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54481
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)