Merck
ENA497682823
Enamine
(3aR,6aS)-2-benzoyl-octahydropyrrolo[3,4-c]pyrrole hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
((3aR,6aS)-hexahydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-2(1H)-yl)(phenyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16N2O.ClH/c16-13(10-4-2-1-3-5-10)15-8-11-6-14-7-12(11)9-15;/h1-5,11-12,14H,6-9H2;1H/t11-,12+;
Clave InChI
QCGWQISAAKKEBF-IWKKHLOMSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269255
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269255
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)