Merck
ENA497682363
Enamine
5-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.19
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-1,3-benzothiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4FNO2S/c9-4-1-2-6-5(3-4)10-7(13-6)8(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clave InChI
SZTWYWTZDUJKII-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267656
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267656
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)