Merck
ENA497681519
Enamine
3-[(2-aminoethyl)sulfanyl]butanoic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.7
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-((2-aminoethyl)thio)butanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-5(4-6(8)9)10-3-2-7;/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9);1H
Clave InChI
MWWJTIYVFRGYCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267034
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-267034
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)