Merck
ENA497680669
Enamine
4-(3-hydroxypiperidin-1-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.26
MDL number:
Iupac Name
4-(3-hydroxy-1-piperidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c14-11-2-1-7-13(8-11)10-5-3-9(4-6-10)12(15)16/h3-6,11,14H,1-2,7-8H2,(H,15,16)
InChI key
MAAUZBDYRGJMKC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264952
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-264952
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)