Merck
ENA497678883
Enamine
6-ethoxypyrazin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
76-79
Iupac Name
6-ethoxy-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-6-4-8-3-5(7)9-6/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,9)
Clave InChI
TZSLKMXBFQUHIZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260421
Melting Point
76-79
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260421
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)