Merck
ENA497678807
Enamine
4-methoxy-N-methyl-N-[2-(methylamino)ethyl]aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.28
Número MDL:
Iupac Name
N~1~-(4-methoxyphenyl)-N~1~,N~2~-dimethyl-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C11H18N2O/c1-12-8-9-13(2)10-4-6-11(14-3)7-5-10/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
QBQNXCDESAMIGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260098
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260098
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)