Merck
ENA497678357
Enamine
1-bromo-3,3-diethoxy-1,1-difluoropropane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.08
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-3,3-diethoxy-1,1-difluoropropane
Inchi Code
1S/C7H13BrF2O2/c1-3-11-6(12-4-2)5-7(8,9)10/h6H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
QAUOBMFAPLIVPF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247198
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247198
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)