Merck
ENA497377039
Enamine
1-methyl-5-(methylamino)piperidin-2-one dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.12
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-5-(methylamino)piperidin-2-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2ClH/c1-8-6-3-4-7(10)9(2)5-6;;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
PYJHIUZARFLIHU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260663
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260663
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)