Merck
ENA497376732
Enamine
{3-[(2-chloroethyl)amino]propoxy}phosphonic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.59
Número MDL:
Iupac Name
3-((2-chloroethyl)amino)propyl dihydrogen phosphate
Inchi Code
1S/C5H13ClNO4P/c6-2-4-7-3-1-5-11-12(8,9)10/h7H,1-5H2,(H2,8,9,10)
Clave InChI
PITFYGYGJBKWBD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257859
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257859
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)