ENA497375349
Enamine
2,2-dimethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
2,2-dimethyl-4-chromanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-12(2)7-9(11(13)14)8-5-3-4-6-10(8)15-12/h3-6,9H,7H2,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
BWVFHFVXJOLMIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254551
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)