Merck
ENA497375321
Enamine
3-hydroxy-3-phenylpentanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.25
Número MDL:
mp
101-102
Iupac Name
3-hydroxy-3-phenylpentanamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-2-11(14,8-10(12)13)9-6-4-3-5-7-9/h3-7,14H,2,8H2,1H3,(H2,12,13)
Clave InChI
MOHYRCCDARWQRM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254496
Melting Point
101-102
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254496
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)