ENA497375129
Enamine
1-methoxypiperidine-4-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
1-methoxypiperidine-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-10-9-4-2-7(6-8)3-5-9/h7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
YLGYFUWWALXQQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253100
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)