ENA497374998
Enamine
3-methoxyoxolane-3-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-methoxytetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-8-6(4-7)2-3-9-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
Clave InChI
WNHOXDRYCYFIBF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253542
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253542
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)