Merck
ENA497374977
Enamine
1-(benzylamino)cyclobutane-1-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.27
Número MDL:
Iupac Name
1-(benzylamino)cyclobutanecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c13-11(15)12(7-4-8-12)14-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,14H,4,7-9H2,(H2,13,15)
Clave InChI
VRXYHEGVVFWSJI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253483
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253483
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)