Merck
ENA497374628
Enamine
2-fluoro-N,4-dimethylaniline hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
175.63
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-N,4-dimethylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10FN.ClH/c1-6-3-4-8(10-2)7(9)5-6;/h3-5,10H,1-2H3;1H
Clave InChI
XSFJMUXZUAMECL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252711
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252711
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)