Merck
ENA497373998
Enamine
4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.41
Número MDL:
Iupac Name
4-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}piperidine
Inchi Code
1S/C11H25NOSi/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-6-8-12-9-7-10/h10,12H,6-9H2,1-5H3
Clave InChI
GCPNPVFWMHBPNS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250683
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250683
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)