ENA497373804
Enamine
tert-butyl N-[(1,4-oxazepan-2-yl)methyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl ((1,4-oxazepan-2-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O3/c1-11(2,3)16-10(14)13-8-9-7-12-5-4-6-15-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
Clave InChI
GGMMBDZOUNAQJL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-249467
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)