Merck
ENA497373103
Enamine
tert-butyl 3-cyclopentyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.38
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-cyclopentyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H27NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-9-8-13(17)12(10-16)11-6-4-5-7-11/h11-13,17H,4-10H2,1-3H3
Clave InChI
FKIFMTZBMBQIPB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202007
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-202007
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)