Merck
ENA490048094
Enamine
(1s,4s)-4-hydroxy-1-methylcyclohexane-1-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1s,4s)-4-hydroxy-1-methylcyclohexane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H13NO/c1-8(6-9)4-2-7(10)3-5-8/h7,10H,2-5H2,1H3/t7-,8+
Clave InChI
FMNOPHVZUCKHFN-OCAPTIKFSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250403
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250403
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)