Merck
ENA490048036
Enamine
(2-oxopiperidin-3-yl)methyl methanesulfonate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
207.25
Número MDL:
Iupac Name
(2-oxopiperidin-3-yl)methyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H13NO4S/c1-13(10,11)12-5-6-3-2-4-8-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
KNCVKKYBEVNUTA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250113
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250113
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)