ENA490047433
Enamine
{[2-(4-chlorophenyl)ethyl]sulfanyl}methanimidamide hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4-chlorophenethyl carbamimidothioate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11ClN2S.ClH/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13-9(11)12;/h1-4H,5-6H2,(H3,11,12);1H
Clave InChI
XDTXLEDKCROLLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-248271
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)