Merck
ENA490046762
Enamine
1-methyl-4-oxocyclohexane-1-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-oxocyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-8(6-9)4-2-7(10)3-5-8/h2-5H2,1H3
Clave InChI
DDSBNJVJUCCGNO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224928
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224928
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)